주요 문서
8.01295
Sigma-Aldrich
4-Ethylmorpholine
for synthesis
동의어(들):
4-Ethylmorpholine, N-Ethylmorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
115.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-885-0
vapor pressure
8.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
160 °C
효능
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
동점도
1 cSt(23 °C)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-63--62 °C
전이 온도
flash point 30 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
86.0 °F
Flash Point (°C)
30 °C