주요 문서
8.01272
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole
for synthesis
동의어(들):
2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
100.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
202-511-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
powder
autoignition temp.
600 °C
효능
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
117 °C/20 hPa
mp
86-91 °C
solubility
100 g/L
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI key
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable