주요 문서
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
liquid
pH
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
mp
4-8 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable