주요 문서
8.00990
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexanol
for synthesis
동의어(들):
2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-234-3
NACRES:
NA.22
분석:
≥99% (GC)
bp:
184 °C/1013 hPa
vapor pressure:
0.13 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
270-330 °C (DIN 51794)
효능
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.1-12.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
전이 온도
flash point 75 °C (DIN 51758)
density
0.832 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup