주요 문서
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
동의어(들):
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
205-695-6
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
crystals
autoignition temp.
425 °C
mp
166-169 °C
전이 온도
flash point 210 °C
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 169 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -14.0 - -12.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3