주요 문서
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
154.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-730-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
solid
autoignition temp.
>500 °C (DIN 51794)
효능
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
234-238 °C
solubility
84 g/L
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
392.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
200 °C - closed cup