주요 문서
8.00735
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Pyridinecarboxylic acid, Picolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(HOOC)C5H4N
CAS Number:
Molecular Weight:
123.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-719-7
양식:
powder
분석:
≥98.0% (acidimetric)
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
pH
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
134-137 °C
전이 온도
flash point 139 °C
solubility
887 g/L
벌크 밀도
500‑700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 139 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2