주요 문서
8.00503
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
for synthesis
동의어(들):
Butyric anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
158.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-383-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
290 °C
효능
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.6 % (v/v)
bp
195-199 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
전이 온도
flash point 87 °C
density
0.963 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)CCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup