주요 문서
8.00476
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
4-Chlorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(Cl)C6H4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-805-9
분석
≥98.0% (acidimetric)
형태
powder
autoignition temp.
545 °C
효능
1170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3 (20 °C, 0.08 g/L in H2O)
bp
274-276 °C/1013 hPa
mp
237-240 °C
전이 온도
flash point 238 °C
solubility
0.08 g/L
density
1.54 g/cm3 at 24 °C
벌크 밀도
350 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Chlorobenzoic acid for synthesis. CAS 74-11-3, chemical formula 4-(Cl)C₆H₄COOH.
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 237 °C
Melting range (upper value): ≤ 241 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
238 °C