주요 문서
8.00429
Sigma-Aldrich
trans-Anethole
for synthesis
동의어(들):
trans-Anethole, 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 4-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
224-052-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.33 hPa ( 63 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
2090 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 ( in H2O)
bp
235-237 °C/1013 hPa
mp
21-23 °C
전이 온도
flash point 96 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
213.8 °F
Flash Point (°C)
101 °C