주요 문서
8.00147
Sigma-Aldrich
Acetylenedicarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
Acetylenedicarboxylic acid, Butynedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
114.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
205-536-0
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
180-187 °C
전이 온도
flash point 131 °C
벌크 밀도
550 kg/m3
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
131 °C