주요 문서
78900BC
Millipore
Gemini® 2-Lane Sample Rack
BioControl, For use with Gemini®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
포장
pkg of 1 unit
제조업체/상표
BioControl Systems 78900
Gemini®
저장 조건
room temperature
기술
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
호환성
BioControl Gemini
저장 온도
room temp
성분
One sample rack
검사법
ELISA
법적 정보
Gemini is a registered trademark of Stratec