주요 문서
71724-M
Sigma-Aldrich
pIEx/Bac-1 DNA - Novagen
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106617
NACRES:
NA.54
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable