주요 문서
70005-M
Sigma-Aldrich
T7SelectUP Primer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352208
NACRES:
NA.54
양식
liquid
Quality Level
제조업체/상표
Novagen®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
저장 온도
−20°C
일반 설명
Mr: 6105
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
서열
5ʹ - GGAGCTGTCGTATTCCAGTC - 3ʹ
법적 정보
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
nwg