주요 문서
69348-M
Sigma-Aldrich
T7 Promoter Primer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352208
NACRES:
NA.55
양식
liquid
Quality Level
제조업체/상표
Novagen®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
저장 온도
−20°C
일반 설명
T7 Promoter Primer, Mr: 6106
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
서열
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
법적 정보
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable