분석
98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
protect from light
색상
white to off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
형광
λex ~400 nm
λem ~505 nm
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c2c([o][c](c1)=O)cc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc3ccc(cc3)O)C(C)C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)28(41-31(49)23(38-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)32(50)37-16(3)29(47)40-24(14-26(44)45)30(48)39-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-27(46)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23-24,28,43H,11,14H2,1-4H3,(H,37,50)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,47)(H,41,49)(H,44,45)/t16-,23-,24-,28-/m0/s1
InChI key
GWKJISJKNKIJNP-DEQDFGQZSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Fluorogenic caspase-1 substrate
경고
서열
재구성
기타 정보
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Walker, N.P., et al. 1994. Cell 78, 343.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature 356, 768.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable