주요 문서
6.18584
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydroxide solution
0.1 N in water
동의어(들):
Tetrabutylammonium hydroxide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS Number:
Molecular Weight:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
양식
solution
농도
0.1 N in water
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3