주요 문서
6.18417
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 1%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
제품명
Phenolphthalein 1% indicator solution,
양식
solution
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3