주요 문서
6.18405
Supelco
Bromothymol blue
pH indicator solution 0.04%
동의어(들):
Bromophenol Blue solution, 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H9Br4NaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
691.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
product name
Bromothymol blue, 0.04% indicator
형태
solution
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1