주요 문서
6.17990
Sigma-Aldrich
Brij 35
동의어(들):
Brij® 35
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H4O)nC12H26O
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352100
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>300.2 °F
Flash Point (°C)
> 149 °C