주요 문서
6.07553
Supelco
Extran® MA 02 neutral (for cleaning laboratory glassware & instruments)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161902
제품 라인
Extran®
형태
liquid
solubility
water: soluble
density
1.057 -1.067 g/cm3
응용 분야
cleaning products
법적 정보
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable