주요 문서
60240-M
Sigma-Aldrich
Standard/Sample Diluent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
application:
citations:
Quality Level
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3