주요 문서
595504
Sigma-Aldrich
Thiol Fluorescent Probe IV
동의어(들):
Thiol Fluorescent Probe IV
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
Quality Level
Storage Class Code