설명
Merck USA index - 14, 7879
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
ethanol: 100 mg/mL
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
InChI key
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Adenylate cyclase
경고
재구성
기타 정보
Frieling, T., et al. 1994. Am. J. Physiol. 266, G132.
Huttemeier, P.C., et al. 1993. Prostaglandins 45, 177.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable