5.30758
BMX/BTK Inhibitor II, QL47
동의어(들):
BMX/BTK Inhibitor II, QL47, 1-(1-Acryloylindolin-6-yl)-9-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, BMX Inhibitor II, TEC Inhibitor II, Brutonʹs Tyrosine Kinase Inhibitor V, PI 3-K Inhibitor XXI, BTK Inhibitor V, BLK Inhibitor II
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
yellow
solubility
glacial acetic acid: 2 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
[n]1(ncc(c1)c2cc3c4[n]([c](ccc4cnc3cc2)=O)c5cc6c(cc5)CCN6C(=O)C=C)C
InChI
1S/C27H21N5O2/c1-3-25(33)31-11-10-17-4-7-21(13-24(17)31)32-26(34)9-6-19-14-28-23-8-5-18(12-22(23)27(19)32)20-15-29-30(2)16-20/h3-9,12-16H,1,10-11H2,2H3
InChI key
RTRNJQOBEOISFQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
BMX & BTK
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable