주요 문서
5.23001
Millipore
Trocar
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
동의어(들):
Septum Needle, Needle, Bag connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NA.84
material
metal body
포장
pkg of 1 unit
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with Dilucult
일반 설명
Trocar for broth bags
애플리케이션
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
법적 정보
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany