5.08225
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥99% (HPLC), liquid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
동의어(들):
InSolution Tamoxifen, 4-Hydroxy-, ( Z)-, ( Z)-4-(1-(4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl)-2-phenyl-1-butenyl)phenol, ( Z)-4-(1-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-enyl)phenol, (Z)-4-Hydroxytamoxifen, (Z)-4-OH-TAM, trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
추천 제품
제품명
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, InSolution, ≥99%
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
저장 온도
−70°C
SMILES string
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccc(cc3)O)\c2ccccc2)(C)C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Estrogen receptor
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol.21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health4, 364.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C