5.06071
I-BET
InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, A cell-permeable benzodiazepine compound
동의어(들):
InSolution I-BET, ( S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide, (S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
저장 온도
−70°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C2=N[C@H](c3[n](c(nn3)C)c4c2cc(cc4)OC)CC(=O)NCC
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
InChI key
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
tandem bromodomains of BET
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - (refers to pure substance)