SML3162
A-1155463
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[8-[(2-Benzothiazolylamino)carbonyl]-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl]-5-[3-[4-[3-(dimethylamino)-1-propyn-1-yl]-2-fluorophenoxy]propyl]-4-thiazolecarboxylic acid, A 1155463
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(CN(C2=NC(C(O)=O)=C(CCCOC3=CC=C(C#CCN(C)C)C=C3F)S2)CC4)C4=CC=C1)NC5=NC6=C(S5)C=CC=C6
InChI
1S/C35H32FN5O4S2/c1-40(2)17-6-8-22-14-15-28(26(36)20-22)45-19-7-13-30-31(33(43)44)38-35(47-30)41-18-16-23-9-5-10-24(25(23)21-41)32(42)39-34-37-27-11-3-4-12-29(27)46-34/h3-5,9-12,14-15,20H,7,13,16-19,21H2,1-2H3,(H,43,44)(H,37,39,42)
InChI key
SOYCFODXNRVBTI-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.