5.05417
Oxymetazoline Hydrochloride
동의어(들):
Oxymetazoline Hydrochloride, 6-(tert-butyl)-3-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethyl-phenol hydrochloride, Alpha 2 Adrenergic Receptor Agonist, Oxymetazoline hydrochlo
About This Item
추천 제품
분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
water: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI key
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
α₂ adrenergic
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3