주요 문서
4.90289
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
for synthesis
동의어(들):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H20NO5P
CAS Number:
Molecular Weight:
229.21
UNSPSC 코드:
12352107
Quality Level
양식
solid
mp
40-41 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Identity (NMR): passes test
Assay (cations): ≥ 98.0 %
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable