주요 문서
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
동의어(들):
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
77-79 °C
전이 온도
flash point 186 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
InChI key
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
370.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
188 °C - closed cup