주요 문서
4.90050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for synthesis
동의어(들):
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15F6N2P
CAS Number:
Molecular Weight:
284.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
Quality Level
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
12 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable