Merck
4.80704
SAFC
Sulfuric acid 10%
EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352301
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
양식
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
density
1.066 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable