479775
α-Naphthyl Acid Phosphate monosodium salt
≥98% (HPLC), solid, broad-spectrum protein phosphatase inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt
About This Item
추천 제품
제품명
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt, α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt - CAS 81012-89-7, is a broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
불순물
<0.01% α-naphthol
색상
white
solubility
water: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)/p-2
InChI key
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
protein phosphatase
경고
재구성
기타 정보
Wolniak, S.M., and Larsen, P.M. 1992. J. Cell Sci.102, 691.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable