주요 문서
4510-OP
Sigma-Aldrich
OmniPur® Fast Green FCF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.28
Quality Level
법적 정보
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
352.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
178 °C - closed cup