419825
Hh Signaling Antagonist X, Itraconazole
The Hh Signaling Antagonist X, Itraconazole, also referenced under CAS 84625-61-6, controls the biological activity of Hh pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
동의어(들):
Hh Signaling Antagonist X, Itraconazole, 14LDM Inhibitor, Oriconazole, R51211, Smo Antagonist VII, Sporanox, 14-α-demethylase Inhibitor
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)[C@@]3(O[C@H](CO3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)[n]7[c]([n](nc7)C(CC)C)=O)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
InChI key
VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable