분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
형태
lyophilized solid (Salt-free)
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C179H274N50O55S7/c1-87(2)65-111-155(261)208-112(66-93-33-15-13-16-34-93)146(252)195-77-133(239)225-139(88(3)4)172(278)213-117(71-136(244)245)158(264)199-100(44-31-62-190-178(186)187)144(250)193-75-131(237)198-102(40-22-27-58-181)148(254)219-124(167(273)205-109(56-64-285-12)145(251)194-76-132(238)197-101(39-21-26-57-180)147(253)200-105(43-25-30-61-184)151(257)220-123-81-286-288-83-125(221-152(258)106(203-166(123)272)45-32-63-191-179(188)189)169(275)210-113(68-95-46-48-97(234)49-47-95)156(262)206-110(177(283)284)50-53-129(185)235)82-287-291-86-128(168(274)202-104(42-24-29-60-183)150(256)212-116(70-135(242)243)159(265)207-111)224-175(281)142(91(9)10)228-164(270)121(79-231)216-157(263)115(69-96-74-192-99-38-20-19-37-98(96)99)211-170(276)126-84-289-290-85-127(171(277)217-122(80-232)165(271)227-141(90(7)8)174(280)218-120(78-230)163(269)201-103(41-23-28-59-182)149(255)204-108(154(260)222-126)52-55-134(240)241)223-160(266)118(72-137(246)247)214-173(279)140(89(5)6)226-162(268)119(73-138(248)249)215-176(282)143(92(11)233)229-161(267)114(67-94-35-17-14-18-36-94)209-153(259)107-51-54-130(236)196-107/h13-20,33-38,46-49,74,87-92,100-128,139-143,192,230-234H,21-32,39-45,50-73,75-86,180-184H2,1-12H3,(H2,185,235)(H,193,250)(H,194,251)(H,195,252)(H,196,236)(H,197,238)(H,198,237)(H,199,264)(H,200,253)(H,201,269)(H,202,274)(H,203,272)(H,204,255)(H,205,273)(H,206,262)(H,207,265)(H,208,261)(H,209,259)(H,210,275)(H,211,276)(H,212,256)(H,213,278)(H,214,279)(H,215,282)(H,216,263)(H,217,277)(H,218,280)(H,219,254)(H,220,257)(H,221,258)(H,222,260)(H,223,266)(H,224,281)(H,225,239)(H,226,268)(H,227,271)(H,228,270)(H,229,267)(H,240,241)(H,242,243)(H,244,245)(H,246,247)(H,248,249)(H,283,284)(H4,186,187,190)(H4,188,189,191)
InChI key
VDNVVLOBNHIMQA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
High conductance Ca2+-activated K+ channels
경고
서열
재구성
기타 정보
Garcia, M.L., et al. 1991. J. Bioeng. Biomembr.23, 615.
Galvez, A., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 11083.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3