391338
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
동의어(들):
HEPES, N-2-Hydroxyethylpiperazine-Nʹ-2-ethanesulfonic Acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
추천 제품
제품명
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
설명
Merck USA index - 14, 4654
Quality Level
분석
≥99% dry basis (titration)
양식
crystalline powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa(25 °C)
7.5
solubility
water: 1 M
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Absorbance (1.0 M, H2O, 280 nm): ≤0.04
경고
재구성
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable