356780
Glycyrrhizin, Ammonium Salt
Inhibits replication, adsorption, and penetration of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-CV). It is allso a known 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) inhibitor.
동의어(들):
Glycyrrhizin, Ammonium Salt, Glycyrrhizic Acid, NH₄ +
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white to off-white
solubility
aqueous NH4OH: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
InChI key
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Tanahashi, T., et al. 2002. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.80, 441.
Kondo, Y., and Takano, F. 1994. Biol. Pharm. Bull.17, 759.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable