주요 문서
345762
Sigma-Aldrich
GDF-8/Myostatin, Human, Mouse, Rat, Recombinant
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1