251635
Daminozide
동의어(들):
Daminozide, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XII, LSD1 Inhibitor VI, N,N-Dimethylamino-succinamic acid, Succinic acid-2,2-dimethylhydrazide, 4-(2,2-Dimethylhydrazinyl)-4-oxobutanoic acid, BHC100 Inhibitor VI, KDM2A Inhibitor, KIAA1718 Inhibitor VI, LSD Inhibitor VI, PHF8 Inhibitor, JHDM Inhibitor VI
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (NMR)
Quality Level
형태
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
white
solubility
water: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChI key
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable