주요 문서
251406
Sigma-Aldrich
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor III
AS057278
동의어(들):
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid, AS057278, MPC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.28
Quality Level
mp
236-240 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(5(8)9)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable