239825
AMD3100
InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I
동의어(들):
InSolution CXCR4 Antagonist I, AMD3100, 1,1ʹ(1,4-Phenylenebis(methylene))-bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, 4H₂O, 1,4-bis((1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)benzene, 8HCl, 4H₂O
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
InChI key
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
CXCR4
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Pitchford, S.C., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009. Biochem. Pharmacol.77, 1655.
Thoma, G., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000. Mol. Pharmacol.57, 833.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3