주요 문서
1.94978
Supelco
Sulfamic acid
EMPLURA®
동의어(들):
Sulfamic acid, Amidosulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
97.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
제품 라인
EMPLURA®
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable