주요 문서
1.94963
Supelco
Chromium(VI) oxide
EMPLURA®
동의어(들):
Chromium(VI) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
99.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3