주요 문서
1.94524
Supelco
2-Propanol
EMPLURA®
동의어(들):
2-Propanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
60.10
Beilstein:
635639
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
bp:
82 °C (lit.)
vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
EMPLURA®
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.94524.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94524.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94524.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup