Key Documents
1.94522
Supelco
Petroleum benzine
parameter 60-80 °C, EMPLURA®
동의어(들):
Petroleum ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12191502
제품 라인
EMPLURA®
파라미터
60-80 °C
저장 온도
20-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.94522.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-14.8 °F
Flash Point (°C)
-26 °C