Key Documents
1.94512
Supelco
Ethyl acetate
EMPLURA®
동의어(들):
Ethyl acetate, EtOAc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
Beilstein:
506104
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
Grade
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
형태
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
20-25°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup