주요 문서
1.94503
Supelco
Benzyl alcohol
EMPLURA®
동의어(들):
Benzyl alcohol, Benzenemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
108.14
Beilstein:
878307
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
bp:
203-205 °C (lit.)
vapor pressure:
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
제품 라인
EMPLURA®
autoignition temp.
817 °F
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
101 °C - DIN 51758